Learn More
Thermo Scientific™ Juego de control de calidad de susceptibilidad Culti-Loops™ Kirby Bauer
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kirby Bauer Susceptibility Set contiene microorganismos de control de calidad en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos
.Incluye:
Escherichia coli ATCC™ 25922™†
Escherichia coli ATCC™ 35218™†
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™†
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 25922TM* |
| Descripción | Juego de control de calidad de susceptibilidad Kirby Bauer/4 |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Juegos de organismos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Cantidad | 5 asas/organismo |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.