Learn More
Thermo Scientific™ Juego de control de calidad de susceptibilidad Culti-Loops™ Kirby Bauer
Código de producto. 15279267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
15279267 5 asas/paquete cada uno
1 options
Código de producto. 15279267
Marca: Thermo Scientific™ R4651101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kirby Bauer Susceptibility Set contiene microorganismos de control de calidad en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
(Mueller Hinton) 10 bucles/microorganismo.
Escherichia coli ATCC™ 25922™†
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™†
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 25922TM*
Descripción Juego de control de calidad de susceptibilidad compatible con CLIA '88 Kirby Bauer/3
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.