Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Enterobacter cloacae ATCC™ 23355™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 23355TM* |
| Descripción | Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 23355™ |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Bacilos gramnegativos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | A-8 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.