Learn More
Thermo Scientific™ Candida utilis Culti-Loops™ ATCC® 9950™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 9950 |
| Descripción | Candida utilis |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Clase de organismo diana | Fungi |
| Tipo de prueba | Qualitative QC |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | NRRL Y-900, [CBS 5609, CCRM 20325, DSM 2361, IFO 0988, NBRC 707, NRCC 2721, VTT C-78085] |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC® y se utilizan bajo licencia.