Learn More
Thermo Scientific™ Juego de control de calidad Culti-Loops™ API™ 20E
Descripción
El conjunto API 20E Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contiene microorganismos de control de calidad en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Enterobacter cloacae ATCC™ 13047™†
Escherichia coli ATCC™ 25922™†
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 35657™†
Proteus mirabilis ATCC™ 35659™†
Stenotrophomonas maltophilia ATCC™ 51331™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
ATCC® | 13047TM* |
Descripción | Juego de control de calidad API 20E/5 |
Formato | Culti-Loops |
Tipo de producto | Media Broth |
Clase de organismo diana | Juegos de organismos |
Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
Cantidad | 5 asas/organismo |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
264157 | Certificado de análisis | 14/06/2025 | |
224433 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R4651003 |
203393 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | R4651003 |
158682 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | R4651003 |
981016 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4651003 |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.