Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de control de calidad del sistema de levaduras clínicas Culti-Loops™ API™ 20C
Descripción
El conjunto de sistema de levaduras clínicas Thermo Scientific™ Culti-Loops™ API 20C contiene microorganismos de control de calidad de levaduras en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Candida glabrata ATCC™ 15126™†
Cryptococcus laurentii ATCC™ 18803™†
Cryptococcus guilliermondii ATCC™ 6260™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 15126TM* |
| Descripción | Conjunto de control de calidad del sistema de levaduras clínicas API 20C/3 |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Juegos de organismos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Tipo de empaquetado | 3 bucle/pack |
| Cantidad | 3/paq. |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.