Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Alcaligenes faecalis subesp. faecalis ATCC® 8750™
Descripción
Culti-Loops™ son asas de bacteriológicas desechables que contienen microorganismos viables estabilizados.
Utilice Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Alcaligenes faecalis subesp. faecalis ATCC™ 8750™ en el análisis de medios de cultivo, cepas, kits y reactivos de diagnóstico, en el mantenimiento de cultivos y en la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Culti-Loops™ son asas de siembra desechables y listas para usar que contienen microorganismos viables estabilizados.
La película de las asas se ha fabricado con una formulación de gelatina secada mediante un procedimiento especial. Para volver a hidratar la película, las asas deben entrar en contacto tanto con el calor como con la humedad. La mayor parte de los organismos crecen en unas 24 o 48 horas en las condiciones adecuadas. No obstante, algunos muestran una fase de demora considerable, por lo que deben incubarse otras 24 horas.
- Listo para su uso: asas bacteriológicas desechables preparadas y listas para su uso con microorganismos viables
- Almacenamiento sencillo: almacenar entre 2 y 8 °C
Existen dos métodos, como el método de estriación directa y el método de estriación indirecta, que se pueden utilizar para la inoculación. El método adecuado se utiliza para el microorganismo seleccionado.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 8750TM* |
| Descripción | Alcaligenes faecalis subsp. faecalis |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Bacilos gramnegativos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | WDCM00103, 16 [NCIB 8156] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.