missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cullin 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17791034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791034 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791034

Marca: Invitrogen™ PA5119636

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: SH-SY5Y, 293T, mouse testis tissue lysate, human kidney tissue, human placenta tissue. Subcellular Location: Golgi apparatus. Nucleus.

Cullin 3 is a member of the family of human cullin genes (CUL 1, 2, 3, 4a, 4b, and 5) homologous to the S. cerevisiae cdc 53 gene. CUL 1 forms a complex with human p19 skp1 and F box protein p45 skp2. Together with cdc 53 (Known as Cul A), as three subunits, they form a ubiquitin ligase-controlling proteolysis of G1 cell cycle regulatory proteins. In contrast to CUL 1, CUL 2 does not associate with p19 skp1 and p45 skp2. Instead, CUL 2 forms a complex with an inactive transcriptional elongation complex, SIII, formed by three subunits: Elongain C, Elongin B and VHL. The function of this association remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cullin 3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CUL3
N.º de referencia del gen Q13618, Q9JLV5
Alias de gen AI467304; AW146203; Cul3; CUL-3; cullin 3; cullin-3; KIAA0617; mKIAA0617; OTTHUMP00000203839; OTTHUMP00000203840; PHA2E
Símbolos de los genes CUL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within human Cullin-3 aa 724-768.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26554, 8452
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.