Learn More
CUL7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16882104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16882104 20 μL 20 microlitros
16872104 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16882104
Marca: Proteintech 137381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a component of an E3 ubiquitin-protein ligase complex. The encoded protein interacts with TP53, CUL9, and FBXW8 proteins. Defects in this gene are a cause of 3M syndrome type 1 (3M1). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno CUL7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CUL7
N.º de referencia del gen Q14999, Q8VE73
Alias de gen CUL 7, CUL7, cullin 7, KIAA0076
Símbolos de los genes Cul7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CUL7 Fusion Protein Ag4675
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66515, 9820
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG