Learn More
CUL7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16872104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16872104 150 μL 150 microlitros
16882104 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16872104 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 137381AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a component of an E3 ubiquitin-protein ligase complex. The encoded protein interacts with TP53, CUL9, and FBXW8 proteins. Defects in this gene are a cause of 3M syndrome type 1 (3M1). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno CUL7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CUL7
N.º de referencia del gen Q14999, Q8VE73
Alias de gen CUL 7, CUL7, cullin 7, KIAA0076
Símbolos de los genes Cul7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CUL7 Fusion Protein Ag4675
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66515, 9820
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG