missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CUL4A Mouse anti-Human, Mouse, Non-human primate, Porcine, Rat, Clone: 1A7F12, Proteintech

Código de producto. p-7213442 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16827555 20 μL 20 microlitros
16817555 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16827555

Marca: Proteintech 660381IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CUL4A (Cullin 4A) is the ubiquitin ligase component of a multimeric complex involved in the degradation of DNA damage-response proteins.

Especificaciones

Antígeno CUL4A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A7F12
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CUL4A
N.º de referencia del gen Q13619, Q3TCH7
Alias de gen CUL 4A, CUL4A, cullin 4A
Símbolos de los genes Cul4a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CUL4A Fusion Protein Ag18089
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100517912, 361181, 8451, 99375
Especies diana Non-human Primate, Rat, Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.