Learn More
CUL4A Mouse anti-Human, Mouse, Non-human primate, Porcine, Rat, Clone: 1A7F12, Proteintech
Código de producto. 16827555 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16827555 20 μL 20 microlitros
16817555 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16827555 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 660381IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
CUL4A (Cullin 4A) is the ubiquitin ligase component of a multimeric complex involved in the degradation of DNA damage-response proteins.
Especificaciones
Antígeno CUL4A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A7F12
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CUL4A
N.º de referencia del gen Q13619, Q3TCH7
Alias de gen CUL 4A, CUL4A, cullin 4A
Símbolos de los genes Cul4a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CUL4A Fusion Protein Ag18089
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100517912, 361181, 8451, 99375
Especies diana Non-human Primate, Rat, Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1