Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSU225S Model Semi-micro Analytical Balances
Código de producto. p-8006377 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cortavientos analítico manual
Cortavientos analítico manual y certificación
Cortavientos automático con ionizador
Cortavientos automático con ionizador y certificación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10460655 Cortavientos automático con ionizador cada uno
11888491 Cortavientos analítico manual cada uno
11868521 Cortavientos automático con ionizador y certificación cada uno
11858521 Cortavientos analítico manual y certificación cada uno
4 options
Código de producto. 10460655
Marca: Sartorius™ MSU225S000DI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP
Tipo de conexión RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carga de esquina 0.15 mg
Capacidad 200 g
Tipo de pantalla High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Legibilidad 0.01 mg
Formato Milligram
Para utilizar con (aplicación) Cubis™ now covers the entire range from the
Incluye Cortavientos automático con ionizador
Clasificación IP IP 54
Nivelado Assisted
Linealidad ≤±0.1 mg
Tiempo de medición ≤6 sec.
Peso mín. de la muestra 20 mg
Modelo MSU225S
Forma de la cubeta Square
Repetibilidad ≤±0 to 60 g: 0.015 mg, 60 to 220 g: 0.025 mg
Tiempo de estabilización ≤2 sec.
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Carga de prueba 100 g
Tipo Semi-micro Analytical Balance
Dimensiones (Pr x An x Al) 154 x 192 x 250 mm
Anchura (métrico) 192 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 250 mm
Altura de la cámara (métrico) 261 mm
Altura de la cubeta (métrico) 85 mm
Fondo (métrico) 154 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 85 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tensión 100/240 V
Vataje 7 w
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz