Learn More
Sartorius™ Balanza de precisión de la serie Cubis™, modelo MSU1203S
Código de producto. p-8006372 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1.2 kg
150, 300, 620 g
2,2 kg
320 g
620 g
Legibilidad:
1, 2, 5 mg
1 mg
Modelo:
MSU1203S
MSU2203S
MSU323S
MSU623P
MSU623S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
10146024 1.2 kg 1 mg MSU1203S cada uno
10749345 620 g 1 mg MSU623S cada uno
10577025 320 g 1 mg MSU323S cada uno
10105184 2,2 kg 1 mg MSU2203S cada uno
10248154 150, 300, 620 g 1, 2, 5 mg MSU623P cada uno
5 options
Código de producto. 10146024
Marca: Sartorius™ MSU1203S000DE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puede elegir entre miles de opciones para configurar esta balanza para adaptarse a las necesidades individuales y obtener la solución óptima para su integración en el proceso de pesaje. Las balanzas de precisión Sartorius™ Cubis™ Series MSU1203S Model se pueden integrar perfectamente en sus flujos de trabajo individuales.
La unidad de control y visualización MSU tiene un diseño de estilo clásico y una aplicabilidad universal. La pantalla gráfica en blanco y negro de alta resolución tiene unas grandes proporciones y sus teclas presentan una acción precisa. La comunicación se garantiza mediante tres interfaces de datos incluidas como equipo de serie: Ethernet con servicios web implementados, interfaz de PC USB y una interfaz RS-232C para impresoras/accesorios Sartorius. Las interfaces opcionales incluyen Bluetooth™, interfaz de PC RS232C de 9 clavijas e interfaz PS/2. Se puede utilizar el lector de tarjetas SD integrado para transferir datos de pesaje, perfiles de usuario, configuraciones de tareas y ajustes de una balanza a otra o a un PC. Suministro eléctrico de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, adaptador de CA.
  • Unidad de control y visualización inclinable y extraíble
  • Compensa el error de carga excéntrica/descentrada
  • Cortavientos motorizado
  • Protección con contraseña
  • Función de seguimiento de auditoría
  • Conformidad con GLP
  • Función de nivelación motorizada opcional
  • Conversión de unidades de masa
  • Funciones controladas por tiempo
  • Segunda memoria de tara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP
Tipo de conexión RS-232 de 25 clavijas/Bluetooth/RS-232 de 9 clavijas, incl. puerto PS/2
Carga de esquina 2 mg
Capacidad 1.2 kg
Tipo de pantalla Pantalla gráfica monocroma de alta resolución en blanco y negro y 5.7 pulg
Legibilidad 1 mg
Formato Kilogramos
Para utilizar con (aplicación) Ahora Cubis™ cubre toda la gama desde laboratorios de control de calidad e investigación hasta laboratorios para el desarrollo de procesos y áreas de compuestos
Incluye Cortavientos manual
Clasificación IP 54
Nivelado Asistida
Linealidad ≤± 2 mg
Tiempo de medición ≤ 1.5 s
Peso mín. de la muestra 1 g
Modelo MSU1203S
Forma de la cubeta Cuadrado
Repetibilidad ≤ 0.7 mg
Tiempo de estabilización ≤ 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Carga de prueba 500 g
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Pr x An x Al) 191 x 193 x 172 mm
Anchura (métrico) 193 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 172 mm
Altura de la cámara (métrico) 172 mm
Fondo (métrico) 191 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 140 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 w, 15 V CC ± 5 %
Tensión 100/240 V
Vataje 7 W
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz