Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Semi-Micro Balances: Draft Shield with Automatic Doors
Código de producto. 15325773 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
60 g, 120 g
Legibilidad:
0,01/0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15325773
Marca: Sartorius MSE125P100DA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and data management.
Las balanzas Semi-Micro MSE forman parte de la serie de equipos modulares Cubis, que incorpora una célula de pesaje monolítica de segunda generación mecanizada para mayor precisión y una respuesta ultrarrápida para obtener resultados rápidos con una repetibilidad excepcional. Cubis es la primera y única balanza que comprueba, realiza y documenta automáticamente su nivelación exacta. También permite la personalización para cumplir con las aplicaciones de laboratorio específicas y los requisitos más estrictos.
  • Ofrece el mayor nivel de seguridad al proporcionar una fiabilidad de resultados de pesaje sin concesiones y siempre conforme a las normas
  • Tiempos de medición cortos se traducen en tiempo ganado— en cada medición
  • Viene de serie con Q-Level, la función de nivelación motorizada automática—proporciona un recurso valioso para siempre la balanza nivelada
  • Incluye IsoCal, una función de calibración/ajuste totalmente automática
  • Bandeja Q: Minimiza automáticamente los errores de carga descentrada para maximizar la precisión del pesaje
  • Interfaces, como: Bluetooth™ (inalámbrico), 9 pines RS-232C con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o escáner de códigos de barras) o un puerto adicional RS-232C de 25 pines
  • La protección contra turbulencias de aire y la bandeja de pesaje se puede desmontar rápidamente y limpiar menoscabar la estabilidad
  • Protección contra el polvo y el agua
  • Ofrece una amplia selección de accesorios para numerosas opciones
  • Tamaño de plato: 85 x 85 mm
Unidad de control y pantalla MSE
  • Gran LCD de alto contraste con teclas claramente estructuradas para activar con precisión las funciones
  • Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
  • Viene de serie con USB integrado e interfaces de comunicación RS-232C de 25 pin
  • Perfecto para usuarios que necesitan pesar con la máxima precisión, pero que tienen requisitos de comunicación/aplicación menos complejos
  • Aplicaciones: Pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedio (peso animal), conversación de unidad de masa, recuento, formulación neta/total, determinación de densidad (solo método de flotabilidad), totalización, cálculos
† According to United States Pharmacopeia Chapter 41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Botones
Calibración Interno, isoCAL
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
Capacidad 60 g, 120 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 0,01/0,1 mg
Formato Gramo, kilogramo, quilate, libra, onza, onza troy, H
Rango de humedad 80 % para 31°C, 50 % para 40°C
Incluye Protección contra turbulencias de aire con puertas automáticas
Nivelado Automático
Tiempo de medición < 6 s
Peso mín. de la muestra 30 mg
Repetibilidad 0,015 mg de 0 a 60 g, 0,06 mg de 60 a 220 g
Tamaño de muestra 30 mg
Tiempo de estabilización < 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F to 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Carga de prueba 50 g
Tipo Balanza semimicro
Longitud (métrico) Bandeja: 85 mm
Anchura (imperial) 9,8 in
Anchura de la cubeta (imperial) 3,34 in
Anchura (métrico) 24,9cm
Anchura de la cubeta (métrico) 8,5cm
Altura (imperial) 14,6 in
Altura de la cámara (imperial) 10,27 in
Altura (métrico) 37,1cm
Altura de la cámara (métrico) 26,1cm
Fondo (imperial) 16,1 in
Fondo de la cubeta (imperial) 3,34 in
Fondo (métrico) 41 cm
Fondo de la cubeta (métrico) 8,5cm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 7 W
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz