Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio semimicro Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16404215 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Modelo:
Balanza con cortavientos A
Balanza con cortavientos I
Balanza con cortavientos U
Legibilidad:
0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad unitSize
16404215 60 g, 120 g, 220 g Balanza con cortavientos U 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg cada uno
16363287 60 g, 120 g Balanza con cortavientos I 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
16373287 60 g, 120 g, 220 g Balanza con cortavientos I 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg cada uno
16413095 60 g, 120 g Balanza con cortavientos U 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
16414185 60 g, 120 g, 220 g Balanza con cortavientos A 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg cada uno
16423065 60 g, 120 g Balanza con cortavientos A 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
6 options
Código de producto. 16404215
Marca: Sartorius MCA225P2S00U QP99
Ofrece una legibilidad de 10 μg y una capacidad de pesaje máxima de hasta 220 g. Se utiliza para pesar pequeñas cantidades de muestra hasta el intervalo de μg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 60 g, 120 g, 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza con cortavientos U
Tiempo de estabilización 2 s
Tipo Balanza analítica
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A