Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. p-7161208 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
60, 120, 220 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Modelo:
Cortavientos U: Vidrio manual
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16263252
Marca: Sartorius MCE125SUS00
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar
Legibilidad 0,01 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Cortavientos U: Vidrio manual
Repetibilidad ± 0,01 mg
Tiempo de estabilización 2 s
Tipo Balanza semi-micro
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 404/315 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 373/61 mm módulo de pesaje/eléctrico
Peso (métrico) 10,2, 11,7 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V ±10 %
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I