Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. p-7228464 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modelo:
Balanza de carga electrónica CEU
Balanza de carga electrónica estándar
Legibilidad:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Incluye:
Cortavientos E, QP99
Cortavientos F, cortavientos R, QP99
Cortavientos O
Cortavientos O, QP1
Cortavientos O, QP99
Cortavientos R
Cortavientos R, QP99
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Incluye unitSize
16424705 320 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 cada uno
16213242 620 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 1 unidad
16233242 620 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R, QP99 1 unidad
16293172 1200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 1 unidad
16213182 1200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R, QP99 1 unidad
16466465 6200 g Balanza de carga electrónica CEU 10, 20, 50 mg Cortavientos O cada uno
16293192 2200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 1 unidad
16213202 2200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos F, cortavientos R, QP99 1 unidad
16273192 2200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg Cortavientos O, QP99 1 unidad
16233212 3200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 1 unidad
16253212 3200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R, QP99 1 unidad
16463285 14200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg Cortavientos O cada uno
16253222 4200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg Cortavientos O 1 unidad
16273222 5200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos E, QP99 1 unidad
16475925 5200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R cada uno
16415945 5200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R, QP99 cada uno
16293222 5200 g Balanza de carga electrónica CEU 1 mg Cortavientos R, QP99 1 unidad
16436525 6200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg Cortavientos O cada uno
16293232 6200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg Cortavientos O 1 unidad
16447165 8200 g Balanza de carga electrónica estándar 10 mg Cortavientos O, QP1 cada uno
16273242 8200 g Balanza de carga electrónica CEU 100 mg Cortavientos O, QP99 1 unidad
16273212 32200 g Balanza de carga electrónica CEU 10 mg, 100 mg Cortavientos O, QP99 1 unidad
22 options
Código de producto. 16424705
Marca: Sartorius MCA323S2CEUE QP99
La balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg proporciona un modelo ideal para cada aplicación.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
  • El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
  • Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
  • Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
  • Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
  • Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 320 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 1 mg
Incluye Cortavientos E, QP99
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza de carga electrónica CEU
Tiempo de estabilización 1 s
Requisitos eléctricos De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A