Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Código de producto. 16472775
Tienda Sartorius Productos
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16472775 | 1200 g | 1 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U | cada uno |
| 16303297 | 1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16352276 | 14,200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16413275 | 3500 g, 7000 g, 14.200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16415435 | 5200 g | 100 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16415615 | 5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E | cada uno |
| 16415645 | 5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | cada uno |
| 16416735 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E | cada uno |
| 16416765 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | cada uno |
| 16424855 | 320 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E | cada uno |
| 16424885 | 320 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | cada uno |
| 16442465 | 10,200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16442555 | 1200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
| 16442765 | 1200 g | 1 mg | Saldo con protector U y sin software QP99 | cada uno |
| 16453495 | 2200 g | 10 mg | Balanza sin cortavientos | cada uno |
| 16453675 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E | cada uno |
| 16453705 | 1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | cada uno |
| 16456775 | 150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U | cada uno |
| 16465595 | 5200 g | 10 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire A | cada uno |
| 16465625 | 5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire I | cada uno |
| 16465655 | 5200 g | 100 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U | cada uno |
| 16465835 | 5200 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E | cada uno |
| 16465865 | 5200 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | cada uno |
| 16477175 | 8200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire | cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de homologación para China |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 1200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 1 mg |
| Incluye | Calibración interna |
| Material | Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable |
| Modelo | Balanza con protector contra corrientes de aire U |
| Tiempo de estabilización | 1 seg. |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.