Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16465655 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
1010 g, 2200 g
1200 g
14,200 g
150 g, 300 g, 620 g
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
320 g
3500 g, 7000 g, 14.200 g
5200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
1 mg, 10 mg
1 mg, 2 mg, 5 mg
10 mg
10 mg, 20 mg, 50 mg
100 mg
Modelo:
Balanza con protector contra corrientes de aire A
Balanza con protector contra corrientes de aire U
Balanza sin cortavientos
Balanza sin protector contra corrientes de aire
Equilibrio con protector contra corrientes de aire E
Equilibrio con protector contra corrientes de aire I
Equilibrio con protector contra corrientes de aire R
Saldo con protector U y sin software QP99
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
16465655 5200 g 100 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16303297 1500 g, 3000 g, 6200 g 10 mg, 20 mg, 50 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16352276 14,200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16413275 3500 g, 7000 g, 14.200 g 10 mg, 20 mg, 50 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16415435 5200 g 100 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16415615 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16415645 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16416735 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16416765 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16424855 320 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16424885 320 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16442465 10,200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16442555 1200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16442765 1200 g 1 mg Saldo con protector U y sin software QP99 cada uno
16453495 2200 g 10 mg Balanza sin cortavientos cada uno
16453675 1010 g, 2200 g 1 mg, 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16453705 1010 g, 2200 g 1 mg, 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16456775 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16465595 5200 g 10 mg Balanza con protector contra corrientes de aire A cada uno
16465625 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire I cada uno
16465835 5200 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16465865 5200 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16472775 1200 g 1 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16477175 8200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16465655 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA5202S2S00U QP99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Modelo ideal para cada aplicación con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 5200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 100 mg
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza con protector contra corrientes de aire U
Tiempo de estabilización 0,8 seg.
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.