Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16413275 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10,200 g
1010 g, 2200 g
1200 g
14,200 g
150 g, 300 g, 620 g
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
320 g
3500 g, 7000 g, 14.200 g
5200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
1 mg, 10 mg
1 mg, 2 mg, 5 mg
10 mg
10 mg, 20 mg, 50 mg
100 mg
Modelo:
Balanza con protector contra corrientes de aire A
Balanza con protector contra corrientes de aire U
Balanza sin cortavientos
Balanza sin protector contra corrientes de aire
Equilibrio con protector contra corrientes de aire E
Equilibrio con protector contra corrientes de aire I
Equilibrio con protector contra corrientes de aire R
Saldo con protector U y sin software QP99
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
16413275 3500 g, 7000 g, 14.200 g 10 mg, 20 mg, 50 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16303297 1500 g, 3000 g, 6200 g 10 mg, 20 mg, 50 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16352276 14,200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16415435 5200 g 100 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16415615 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16415645 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16416735 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16416765 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16424855 320 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16424885 320 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16442465 10,200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16442555 1200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
16442765 1200 g 1 mg Saldo con protector U y sin software QP99 cada uno
16453495 2200 g 10 mg Balanza sin cortavientos cada uno
16453675 1010 g, 2200 g 1 mg, 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16453705 1010 g, 2200 g 1 mg, 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16456775 150 g, 300 g, 620 g 1 mg, 2 mg, 5 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16465595 5200 g 10 mg Balanza con protector contra corrientes de aire A cada uno
16465625 5200 g 10 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire I cada uno
16465655 5200 g 100 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16465835 5200 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire E cada uno
16465865 5200 g 1 mg Equilibrio con protector contra corrientes de aire R cada uno
16472775 1200 g 1 mg Balanza con protector contra corrientes de aire U cada uno
16477175 8200 g 10 mg Balanza sin protector contra corrientes de aire cada uno
24 options
Código de producto. 16413275
Marca: Sartorius MCA14202P2S000 QP99
Modelo ideal para cada aplicación con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 3500 g, 7000 g, 14.200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 10 mg, 20 mg, 50 mg
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza sin protector contra corrientes de aire
Tiempo de estabilización 0,8 seg.
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A