Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
La carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg proporcionan un modelo ideal para cada aplicación.
Marca: Sartorius MCE1203S-2CEU-U
10490.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de homologación para China | |
1200 g | |
1 mg | |
Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual | |
100 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Pantalla táctil en color | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
1 seg. |