Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de homologación para China |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 14200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 10 mg |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
| Modelo | Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire |
| Tiempo de estabilización | 1 seg. |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |