Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
20.200 g
36,200 g
70,200 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Repetibilidad:
± 20 mg
± 40 mg
Plusmn;0,5
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet |
| Capacidad | 70,200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT |
| Legibilidad | 1 g |
| Incluye | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica |
| Linealidad | 200 mg |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
| Modelo | Sin cortavientos |
| Repetibilidad | ± 20 mg |
| Tipo | Balanza de precisión de alta capacidad |
| Mostrar más |