Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16437485 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad:70 200 g; repetibilidad:100 mg
Código de producto.
16437485 Capacidad:70 200 g; repetibilidad:100 mg
1 options
Código de producto. 16437485
Marca: Sartorius MCE70201S2CEU0
La balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 70,200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Incluye Balanza y calibración interna
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Repetibilidad 100 mg
Tiempo de estabilización 1,5 s
Tipo Balanza de precisión de alta capacidad
Tensión 100/240 V ±10 %
Frecuencia 50/60 Hz