Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16243282 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1010 g, 2200 g
1200 g
2200 g
3200 g
620 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Modelo:
Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño
Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Modelo unitSize
16243282 620 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16467475 620 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño cada uno
16437265 1010 g, 2200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño cada uno
16203252 1200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16223262 2200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16203272 3200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16477205 1200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16243282 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE623SRS00
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 620 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Legibilidad 1 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Repetibilidad 0,4 mg
Tiempo de estabilización 0.8 s
Tipo Balanza de precisión (3 posiciones)
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 425 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 122/284/373 mm
Peso (métrico) 5,9/7,5/9,4/10,2 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class I