Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16203232 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
620 g
1200 g
2200 g
3200 g
5200 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica. Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Modelo:
Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16203232
Marca: Sartorius MCA5203S2S00R QP99
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 5200 g
Tipo de pantalla 7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Legibilidad 1 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 2 seg.
Modelo Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Repetibilidad Plusmn;0,6 mg
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza de precisión (3 posiciones)
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 122/284/373 mm
Peso (métrico) 6,7/8,3/10,2/11 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1.0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class I