Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
7800.00€ - 16625.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet |
Tipo de pantalla | 7 in. TFT táctil en color en formato 16:9 |
Nivelado | Automatización motorizada |
Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16406945
![]() ![]() |
Sartorius
MCA623S-2S00-E |
620 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
7800.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16223242
![]() ![]() |
Sartorius
MCA623S-2S00-E QP99 |
620 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
10230.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203182
![]() |
Sartorius
MCA1203S-2S00-E QP99 |
1200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
12835.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203202
![]() |
Sartorius
MCA2203S-2S00-E QP99 |
2200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
13635.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16243212
![]() ![]() |
Sartorius
MCA3203S-2S00-E QP99 |
3200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
13965.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16283222
![]() |
Sartorius
MCA5203S-2S00-E QP99 |
5200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño |
16625.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
7 in. TFT táctil en color en formato 16:9 | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
Balanza de precisión (3 posiciones) | |
240 mm | |
120/240 V | |
Class I |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Automatización motorizada | |
0°C a +40°C | |
10 años | |
122/284/373 mm | |
1.0 A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA