Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCA
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
Brand: Sartorius MCA6202P-2S00-0
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Services
Garantía de 10 años
Specifications
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
1,5 kg, 3 kg, 6,2 kg | |
0.01 g, 0.02 g, 0.05 g | |
Automatización motorizada | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
Sin cortavientos | |
1 sec | |
Balanza de precisión (2 puestos) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1.0 A | |
Class II |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Color TFT Touchscreen | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | |
±20 mg | |
1.5 sec. | |
± 4 mg | |
0°C a +40°C | |
10 años | |
240 mm | |
5.4 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5%) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCA > MCA user interface; Capacity: 1,500; 3,000; 6,200 g ; Draft shield
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction