Learn More
Sartorius Balanza de precisión (1 puesto) Cubis™ II, interfaz MCE
BIOPHARMA
Código de producto. p-7161205 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
8200 g
12,200 g
Modelo:
Sin cortavientos
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas en fábrica, Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 16263282
Marca: Sartorius undefined
La balanza de precisión (1 puestos) Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 8200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT
Legibilidad 0,1 g
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Linealidad ± 0,1 g
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Sin cortavientos
Repetibilidad ± 0,05 g
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza de precisión (1 puesto)
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 425 mm
Peso (métrico) 5,4 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10 %)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class I