Descripción
- Leading performance.
- Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- The modular weighing system Cubis™ II can be individually configured from different components.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Descripción | Pantalla MCA que incluye funciones táctiles, de desplazamiento y de deslizamiento con aplicaciones de pesaje esenciales instaladas de fábrica y diversos paquetes QPapp para extensiones de software opcionales |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Color Touchscreen |
| Legibilidad | 0,01 |
| Material | Stainless Steel, Aluminum, Plastic, Float glass Optiwhite |
| Modelo | Cubis II MTS Balance |
| Tiempo de estabilización | 2 seconds |
| Tipo | Balance |
| Requisitos eléctricos | 00 to 240 VAC (±10%) |
| Mostrar más |