Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio micro Cubis™ II
Tienda Sartorius Productos
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de aprobación de tipo para China |
| Capacidad | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
| Incluye | Calibración interna |
| Modelo | Balanza con cortavientos F y sin software QP99 |
| Tiempo de estabilización | 5 s |
| Tipo | Microbalanza |
| Anchura (métrico) | 109 mm |
| Altura (métrico) | 33 mm |
| Mostrar más |