Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16472925 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Modelo:
Balanza con cortavientos A
Balanza con cortavientos I
Balanza con cortavientos U
Legibilidad:
0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
0,1 mg
0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad unitSize
16472925 120 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
16416215 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16416245 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16425005 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16425035 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16455135 320 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
16466225 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos I 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g cada uno
16466345 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos A 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g cada uno
16475015 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos I 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16494045 220 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
10 options
Código de producto. 16472925
Marca: Sartorius MCA124S2S00A QP99
Capacidad máxima de pesaje de entre 120 g y 520 g junto con una legibilidad de 0,1 mg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza con cortavientos A
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza analítica
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A