missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTX1, MedChemExpress

Código de producto. 16472648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472648 5 mg 5 miligramos
16484106 25 mg 25 miligramos
16460449 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472648

Marca: Medchem Express HYU00442

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.

CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CTX1
CAS 501935-96-2
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10N4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (53.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#CC1=C(C=CC(N)=C2)C2=NC3=CC(N)=CC=C31
Peso molecular (g/mol) 234.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.26
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.