Learn More
CTTNBP2NL Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211631 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16824095 20 μL 20 microlitros
16814095 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16824095
Marca: Proteintech 255231AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Antígeno CTTNBP2NL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CTTNBP2NL
N.º de referencia del gen Q99LJ0, Q9P2B4
Alias de gen CTTNBP2 N terminal like, CTTNBP2NL, KIAA1433
Símbolos de los genes CTTNBP2NL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CTTNBP2NL Fusion Protein Ag22137
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55917, 80281
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG