Learn More
Gibco™ CTS™ Viral-Plex™ Complexation Buffer
Código de producto. 31662650
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
10 L
Code produit. 31662650
missing translation for 'mfr': Gibco™ A5145401
Gibco CTS Viral-Plex Complexation Buffer is a chemically defined, protein-free, phenol-red-free buffer for complexing plasmid DNA with a transfection reagent for standard transfection applications.
Gibco CTS Viral-Plex Complexation Buffer is a chemically defined, protein-free, phenol-red-free buffer for complexing plasmid DNA with a transfection reagent for standard transfection applications. It is a part of the CTS AAV-MAX system and is designed to be used with the CTS AAV-MAX Transfection Kit for the transient transfection of CTS Viral Production Cells 2.0.
This buffer is manufactured in conformity with cGMP for medical devices (21 CFR Part 820) and follows USP <1043> and European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 5.2.12 recommendations. A Drug Master File and Regulatory Support File are available upon request.
The CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System is a scalable, high-titer platform for suspension AAV production with research-grade (Cat. No. A51217) and GMP versions to enable seamless transition from research to commercial manufacturing. Other components of the CTS AAV-MAX system include CTS Viral Production Cells 2.0 (A48400), CTS Viral Production Medium (A5144001), CTS AAV-MAX Transfection Kit (A5427701), and Viral Production Medium, AGT (A5147101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Para utilizar con (aplicación) Transient transfection for mammalian AAV production
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco
Esterilidad Sterile-filtered
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis