Learn More
Gibco™ Medio CTS™ NK-Xpander™
Código de producto. p-7221875
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
5 L
10 L
20 L
Formato:
BPC
BPC, Bagged Supplement (100 mL)
Frasco
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
Código de producto. 17528106
Marca: Gibco™ A5019001
Edge
CTS NK-Xpander Medium is specifically formulated for superior expansion of human natural killer (hNK) cells for cell therapy applications.
Gibco CTS NK-Xpander Medium is specifically formulated for superior expansion of human natural killer (hNK) cells for cell therapy applications. When hNK cells are enriched from human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) and expanded in a feeder-free system using CTS NK-Xpander Medium supplemented with 5% hAB serum and 500U/mL IL-2, ≥90% of the hNK cells generated maintain CD56+/CD16+/CD3- surface marker expression. Furthermore, such hNK cells demonstrate degranulation and killing of K562 cancer cells when expanded in CTS NK-Xpander Medium.
  • Formulado específicamente para una expansión superior de las células asesinas naturales humanas (hNK) para aplicaciones de terapia celular
  • Cuando las células hNK se enriquecen a partir de células mononucleares de sangre periférica humana (hPBMC) y se expanden en un sistema sin alimentador utilizando CTS NK-Xpander Medium suplementado con suero hAB al 5 % y 500 U/ml de IL-2, se genera el ≥ 90 % de las células hNK generadas para mantener la expresión del marcador de superficie CD56+/CD16+/CD3-
  • Además, estas células hNK demuestran desgranulación y destrucción de células cancerosas K562
Potencial de expansión superior
  • Capaz de producir un alto rendimiento de células hNK sin necesidad de células alimentadoras, proporcionando una expansión robusta de células hNK enriquecidas de hPBMC de donantes calificados en los días 14 a 15 en comparación con otras opciones de medios
  • Las células mantienen la expresión del marcador de superficie CD56+/CD16+/CD3- y demuestran capacidades citolíticas
Fabricadas para aplicaciones de terapia celular
  • El medio CTS NK-Xpander se fabrica sin citoquinas ni factores de crecimiento para permitir flexibilidad con respecto a la aplicación prevista
  • El medio no incluye componentes derivados de humanos o animales; sin embargo, se recomienda la suplementación con suero hAB para obtener los mejores resultados
Calidad CTS
  • Los productos Gibco CTS siguen la información sobre «materiales auxiliares para productos de ingeniería celular, genética y tisular» de la farmacopea estadounidense (USP) dentro de las responsabilidades aplicables como proveedor
  • Hay disponibles documentos como declaraciones de uso específicas, la trazabilidad completa de la documentación y el cómodo acceso a nuestro archivo principal de fármacos (DMF) para respaldar sus presentaciones de regulación
  • Los productos se fabrican en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820
  • Los centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485.
Compatibilidad con sistemas cerrados
  • El medio CTS NK-Xpander está disponible en formatos de 500 ml (frasco) y 5 l (bolsa) para un desarrollo de procesos práctico y escalado de fabricación de sistema cerrado
  • La cámara del recipiente para bioprocesos de 5 l está construida con película Aegis 5-14 e incluye tubos de PVC libres de DEHP estériles y soldables con cierre Luer
  • Los tubos C-Flex™ con conector rápido MPC ofrecen opciones de conexión versátiles para los procesos de fabricación, incluida la compatibilidad con el sistema de centrifugación de contraflujo CTS Rotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Natural Killer (NK) cells
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expansión celular NK
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Investigación de terapias con células
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Basal: Ambiente; suplemento: Congelado
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento • Basal Medium: Store at 2°C to 8°C and protect from light.
• Supplement: Store at -20°C and protect from light.
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.