Learn More
Gibco™ Medio de producción CTS™ LV-MAX™
Código de producto. 16366572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 litros
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16366572 10 L cada uno
16356572 1 L 1000 ml
16376572 20 L 20 litros
17133189 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16366572 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4124002
El medio de producción LV-MAX™ CTS™ es un medio de cultivo definido químicamente, sin suero y sin proteínas
  • Medio sin proteínas, sin suero y con definición química, validado para la producción de vectores lentivirales recombinantes
  • Admite cultivos de suspensión de alta densidad celular de células de producción víricas CTS™ (células derivadas de HEK293F)
  • Adecuado para la transfección transitoria y la producción de lentivirus a escala preclínica, clínica y comercial cuando se utiliza con el kit de transfección LV-MAX™ CTS™
  • Se somete a rigurosas pruebas de control de calidad para ayudar a garantizar que sea adecuado para la fabricación de aplicaciones de terapia celular y génica.
  • Se puede aplicar en la producción de otros vectores virales recombinantes que utilicen un medio HEK293
  • Admite células de producción víricas CTS™ para lograr densidades de más de 1×107 células/ml con aglutinación celular mínima
  • Permite la aplicación de altos títulos de virus de hasta 1 × 108 TU/ml (vectores lentivirales: GFP no concentrado)
  • Protocolo ampliable para bloques de 96 pocillos profundos, matraces y biorreactores
  • Medio conforme a la normativa que se fabrica según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, Parte 820, y está certificado según la ISO 13485. El archivo principal sobre fármacos y el archivo de asistencia normativa están disponibles previa solicitud
  • Formulado con el reactivo GlutaMAX™-I
  • Está listo para su uso y no requiere suplementación
  • La formulación químicamente definida proporciona una alta reproducibilidad y fiabilidad entre lotes
  • No contiene componentes humanos ni de origen animal
  • No se recomienda para cultivos celulares adherentes
  • La formulación de este producto es idéntica al medio de producción LV-MAX™ con calidad para investigación, pero el medio de producción LV-MAX™ CTS™ se ha validado para aplicaciones terapéuticas clínicas y comerciales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Viral Production Cells
Tipo de célula HEK293
Clasificación Animal Origin-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de producción
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX
Para utilizar con (aplicación) LV Production
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Ambiente
Formato BPC
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C y proteger de la luz. Se envía a temperatura ambiente.
Culture Type Suspension Cell Culture
Sistema de expresión Mammalian
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.