Learn More
Gibco™ Sustituto de suero de células inmunes CTS™
Description
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
- Desarrollado para proporcionar un medio completo sin suero y sin xenógenos que minimice los riesgos de suministro y seguridad asociados al suero humano
- Esta formulación definida y sólida puede reemplazar la suplementación con suero humano en varios medios de base diferentes sin sacrificar ningún rendimiento celular
- El reemplazo de suero de células inmunitarias CTS elimina el tiempo y el coste de la cualificación del suero humano, lo que permite una transición perfecta de la investigación a las aplicaciones clínicas
- Fabricados en sitios con certificación 13485 registrados por la FDA
Células inmunitarias cualificadas
El reemplazo de suero de células inmunitarias CTS admite resultados equivalentes o mejorados para varios tipos de células inmunitarias. Cuando se utiliza con una concentración similar a la del suero humano, se ha demostrado que el reemplazo de suero de células inmunitarias CTS es compatible.
- Crecimiento y rendimiento de linfocitos T primarios policlonales
- Expansión, eficacia y persistencia in vivo de linfocitos T CAR modificados por genes lentivirales.
- Proliferación y función de los linfocitos citolítico humano primario cultivados con células alimentadoras modificadas y
- Activación y expansión de linfocitos T reguladores humanos (Tregs)
Compatible con flujo de trabajo cerrado
- Disponible en formato de recipiente de bioprocesamiento diseñado con un innovador recipiente secundario para garantizar la integridad del producto durante los pasos de congelación y descongelación
- La cámara está construida a partir de nuestra película Aegis 5-14 de la más alta calidad
- Los tubos C-Flex™ estériles y soldables con Luer-lock hembra o conexión rápida MPC ofrecen opciones de conexión versátiles para integrarse en procesos cerrados
Spécification
Spécification
| Línea de células | Human Immune Cells |
| Clasificación | Sin suero, sin xenógenos |
| Tipo de producto | Sustitutivo del suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
| Cantidad | 250 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Formato | Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en horizontal de -5 a -30 °C. |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.