Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ , sin xenógenos
Descripción
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos se basa en la formulación clásica del suplemento B-27 y no contiene componentes de origen animal a nivel de componentes primarios. El suplemento B-27 sin xenógenos, diseñado teniendo en cuenta al investigador de células madre traslacionales, puede usarse para fomentar la inducción de células madre neuronales humanas (hNSC) a partir de células madre pluripotentes (PSC), la expansión de hNSC, la diferenciación de hNSC, y el mantenimiento de neuronas diferenciadas maduras en cultivo.
Calidad
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme con las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001.
Formulado sin componentes xenobióticos
El preparado no contiene componentes derivados de animales a nivel de componentes primarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5°C a – 20 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 50 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | entre 6 y 8 |
| Mostrar más |