Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ sin componentes xenobióticos ni vitamina A
Código de producto. 15934204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
15934204 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15934204
Marca: Gibco™ A3353501
Suplemento B-27™ sin componentes xenobióticos ni vitamina A
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos ni vitamina A se basa en la formulación clásica del suplemento B-27 y no contiene componentes de origen animal a nivel de componentes primarios. La ausencia de vitamina A (acetato de retinilo) hace que está formulación sea ideal para el cultivo de progenitor neural y células madre, ya sea como neuroesferas en cultivo en suspensión o en monocapa adherente, sin inducir diferenciación.
Calidad
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos ni vitamina A se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme con las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001.
Formulado sin componentes xenobióticos
El preparado no contiene componentes derivados de animales a nivel de componentes primarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre – 5 °C y – 20 °C y proteger de la luz.
Descripción Sin vitamina A
Tipo de célula Células progenitoras neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
pH entre 6 y 8
Línea de productos B-27
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin componentes xenobióticos
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma