Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
Código de producto. p-8750016
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
cada uno
Código de producto. 15824058
Marca: Gibco™ A3830801
Edge
La primera formulación sin suero disponible comercialmente para la proliferación y/o manipulación de células T, células dendríticas y otras células primarias o inmortalizadas.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium is a defined, serum-free medium (SFM) for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells manufactured in compliance with cGMP. It contains L-glutamine, but phenol red, gentamicin sulfate, and streptomycin sulfate have been removed to meet global regulatory requirements for ancillary materials used in cell therapy manufacturing.
  • Dispositivo médico de clase II aprobado por la FDA que está diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tejidos humanos ex vivo y está fabricado de conformidad con las cGMP.
  • Contiene L-glutamina y se formula sin rojo de fenol y sin antibióticos.
  • Suplementado con suero AB humano o SR de células inmunes CTS™ y varias citocinas o factores de crecimiento en función de la aplicación.
  • Fabricado de conformidad con la cGMP de acuerdo con 21 CFR parte 820
  • Uso clínico probado como reactivo auxiliar en Provenge™ (sipuleucel-T), la primera vacuna terapéutica contra el cáncer aprobada por la FDA [1]
  • Formulación sin suero definida que no contiene componentes derivados de bovinos a nivel de componente primario.
  • También se puede utilizar para apoyar células asesinas naturales combinadas con alimentadores. Cada lote del medio AIM-V CTS está precalificado utilizando células Jurkat, una línea de linfocitos T humanos inmortalizados, con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento consistente.
  • Disponible con L-glutamina, pero el rojo fenol, el sulfato de gentamicina y el sulfato de estreptomicina se han eliminado para cumplir con los requisitos normativos mundiales con respecto a los materiales auxiliares utilizados en la fabricación de terapia celular.
  • Disponible en un frasco de 1000 ml para usuarios de volumen pequeño, así como en una bolsa de 10 L para usuarios de mayor volumen interesados en sistemas cerrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células NK, células T, células dendríticas
Clasificación Animal Origin
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Ambiente
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento El medio CTS AIM-V es un medio 1X sin sulfato de gentamicina, sulfato de estreptomicina ni rojo fenol.
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.