missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTNNBIP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30235493 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30235493 150 μL 150 microlitros
30234575 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30235493

Marca: Proteintech 183471AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The CTNNBIP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CTNNBIP1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CTNNBIP1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno CTNNBIP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ICAT; MGC15093
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56998
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.