missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTLA4 Monoclonal Antibody (OTI3D2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17588024
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17588024 100 μL 100 microlitros
17508034 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17588024 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813248

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CTLA4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno CTLA4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CTLA4
N.º de referencia del gen P16410
Alias de gen ALPS5; CD; CD152; CD152 antigen; CD152 isoform; CD152 protein; CD152 protein precursor; celiac disease 3; CELIAC3; Ctla4; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; EGK_04712; GRD4; GSE; ICOS; IDDM12; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; Ly-56; sCTLA4; soluble form; transmembrane form
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CTLA4 (NP_005205) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1493
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.