Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CTLA-4 de ratón
Código de producto. 15485243
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15485243
Marca: Invitrogen™ EMCTLA4
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para CTLA-4 ratón cuantifica el CTLA-4 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CTLA-4 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CTLA-4 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El CTLA4 (antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos) es un receptor de la familia de los CD28, que se expresa principalmente en los linfocitos T CD4+. Une los mismos ligandos que el CD28 (CD80 y CD86 en linfocitos B y células dendríticas), pero con mayor afinidad que el CD28. Sin embargo, a diferencia del CD28, que mejora la función celular cuando se une al mismo tiempo que el receptor de linfocitos T, el CTLA4 inhibe el linfocito T e impide su funcionamiento. El CTLA4 intracelular también se encuentra en los linfocitos T reguladores y puede ser importante para su funcionamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P09793
Intervalo del ensayo 4,92-1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Intervalo de calibración De 5 pg/mL a 1200 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para CTLA-4, 96 ensayos, 1 kit, especie ratón, familia de proteínas Quimioquinas y receptores, disciplina de investigación de inmunología, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y la detección de Ctla-4 en muestras con un lector de microplacas
Analitos detectables CTLA-4
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo Sólido
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 12477
Símbolo de gen Cd152,Ctla-4,Ly-56
Especie del huésped Ratón
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CH29-120A16.2, Cd152, Ctla-4, Ly-56
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min