Learn More
Abnova™ CTH HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Código de producto. 16160914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16160914 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16160914 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor L054T6.100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células HEK293
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Descripción CTH HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N.º de referencia del gen BC015807 ;BC015807
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecular Theoretical M.W. 45kDa
Plásmido pCMV-CTH full length ;pCMV-CTH full length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CTH antibody (Mfr. No. H00001491-M03) by Western Blot.
Cantidad 100 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer. ;In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL, 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. ;Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UG CTH HEK293 Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol