missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTGF Mouse anti-Human, Clone: OTI6D1, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17567053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17567053 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17567053

Marca: Origene Technologies TA806802S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CTGF Monoclonal antibody specifically detects CTGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CTGF
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CCN2
N.º de referencia del gen P29279
Alias de gen 2-Nov; betaIG-M2; CCN family member 2; Ccn2; Cellular communication network factor 2; connective tissue growth factor; connective tissue growth factor precursor; Connective tissue growth factor precursor (CTGF) (FISP-12 protein) (Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24); connective tissue growth-related protein; CTGF; CTGF protein; CTGRP; fibroblast inducible secreated protein; fibroblast inducible secreted protein; Fisp12; fisp-12; Hcs24; H-CTGF; hypertrophic chondrocyte-specific gene product 24; hypertrophic chondrocyte-specific protein 24; IBP-8; IGF-binding protein 8; IGFBP8; IGFBP-8; Insulin-like growth factor-binding protein 8; MGC102839; NOV2; Protein FISP-12; similar to connective tissue growth factor precursor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 27-349 of human CTGF produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.