missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTGF/CCN2 Antibody (18E7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60235AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CTGF/CCN2 Monoclonal antibody specifically detects CTGF/CCN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
| CTGF/CCN2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| CCN2IGFBP-8, connective tissue growth factor, HCS24, Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, IBP-8, IGF-binding protein 8, IGFBP8CCN family member 2, Insulin-like growth factor-binding protein 8, MGC102839, NOV2 | |
| Recombinant human CTGF/CCN2 (27-349 aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity | |
| 1490 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| 18E7. | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido