missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTDSP2 Mouse anti-Human, Clone: OTI10G10, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17620052
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17620052 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17620052

Marca: Origene Technologies CF808715

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

CTDSP2 is one of several small CTD phosphatases (SCP). It has been proposed that SCP activity is an evolutionarily conserved transcriptional regulator that acts globally to silence neuronal genes. In addition, expression of phosphatase CTDSP2 mRNA isenhanced in several cancer cell lines with amplification of the CTDSP2 and CDK4 genes, and CTDSP2 coamplifies with CDK4 in some primary sarcomas. CTDSP2 may contribute to the development of a subset of sarcomas.

Especificaciones

Antígeno CTDSP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10G10
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica CTDSP2
N.º de referencia del gen O14595
Alias de gen OS4, PSR2, SCP2
Símbolos de los genes CTDSP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CTDSP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.