Learn More
Hamilton™ Jeringas Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT
Código de producto. 15356209
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
1001 GF
1002 GF
1005 GF
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
15356209 5 ml 23 G 1005 GF cada uno
15336209 1 ml 23 G 1001 GF cada uno
15376209 1 ml 26 G 1001 GF cada uno
15346209 2,5 ml 23 G 1002 GF cada uno
15386209 2,5 ml 26 G 1002 GF cada uno
15396209 5 ml 26 G 1005 GF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15356209 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 209685
Funciona sin fugas gracias a un sello dinámico creado por un diseño de resorte en émbolo. Las jeringas Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Hamilton™ incorporan el émbolo HD de alta dinámica, que compensa los diferentes coeficientes de expansión, creando un mejor sellado en un intervalo más amplio de temperaturas.
  • Funciona en un amplio rango de temperaturas de hasta 200 °C
  • La fijación de la aguja es químicamente inerte, eliminando las agujas que se desprenden debido al contacto con disolventes orgánicos y clorados
  • La fijación de la aguja minimiza los picos fantasma para una mayor variedad de muestras de componentes para analizar
  • El diseño de resorte en émbolo crea un sellado dinámico entre la punta del émbolo y el interior del cilindro de vidrio para un funcionamiento sin fugas
  • Disponible en volumen de 1 a 5 ml
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0133 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,025 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,64 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50,8 mm
Tipo de producto Jeringa Headspace Gastight
Presión máxima 29 psig (2 bar)
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 1005 GF
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 5 ml
Estilo de punta de aguja 5
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático CTC LEAP CombiPAL
Tipo de conexión Sin pegamento